PyroMAT™
Единственный на рынке коммерчески доступный набор для проведения теста активации моноцитов (МАТ) на основе клеточной линии Mono-Mac-6
Наш набор PyroMAT™ для испытания на пирогены имеет ряд очевидных достоинств по сравнению с существующими методами:
Преимущества теста активации моноцитов…
Безопасность пациентов: выявление полного спектра пирогенов, как эндотоксинов, так и неэндотоксинной природы, в одном испытании
Применим для тестирования широкого спектра продуктов: более универсальный тест по сравнению с существующими методами, такими как RPT (на кроликах) и ЛАЛ-тест
In vitro метод: соответствует международным руководствам, а также включен в Государственную Фармакопею РФ 14-го издания (ОФС.1.2.4.0016.18)
Надежный метод: система PyroMAT™ позволит заменить тесты на животных более чувствительным и устойчивым к помехам in vitro методом
...в сочетании с преимуществами использования клеточных линий
Безопасность специалиста: Отсутствие манипуляций с кровью в лаборатории
Удобство работы с готовыми к использованию клеточными линиями: отсутствие необходимости в оборудовании и специалистах по культивированию клеток в лаборатории
Стандартизованные результаты и высокая чувствительность: предел обнаружения 0.05 ЕЭ/мл)
Скачать брошюру
Презентация системы PyroMAT™
Процедура испытания на пирогены с набором PyroMAT™